Learn More
1-Acetil-4-(2',4'-difluorobenzoil)piperidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438295 250 mg 250 miligramos
15435847 1 g 1 g
15445847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33058.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84162-82-3
Fórmula molecular C14H15F2NO2
Peso molecular (g/mol) 267.276
Número MDL MFCD00179440
Clave InChI UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
PubChem CID 2740707
Nombre IUPAC 1-[4-(2,4-difluorobenzoil)piperidin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.28
Porcentaje de pureza 96%