Learn More
1-Acetil-2-pirrolidincarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2-pyrrolidinecarboxamide |
| CAS | 30130-35-9 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-5(10)9-4-2-3-6(9)7(8)11/h6H,2-4H2,1H3,(H2,8,11) |
| SMILES | O=C(N)C1N(C(=O)C)CCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-acetilpirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0899 |