Learn More
Ácido 1-acetil-2-piperidinacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2-piperidineacetic Acid |
| CAS | 25393-20-8 |
| Fórmula molecular | C9H15NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-7(11)10-5-3-2-4-8(10)6-9(12)13/h8H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)N1CCCCC1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-acetilpiperidin-2-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1052 |