Learn More
1-Acetil-2-naftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11329609 5 g 5 g
11408457 25 g 25 g
11418457 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11329609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-19-6
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00012131
Clave InChI VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxinaftalen-1-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-2-naphthol
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 130°C to 132°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1869900
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%