Learn More
1-Acetil-2-imidazolidinona, TRC
Código de producto. 17994305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994305 1 g 1 g
17940805 5 g 5 g
17905105 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1679551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5391-39-9
Fórmula molecular C5 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Sinónimo 1-Acetylimidazolidin-2-one, Clonidine Hydrochloride Imp. A (EP), 2-Imidazolidinone, 1-acetyl-, 1-Acetyl-2-imidazolidinone, N-Acetyl-2-imidazolidinone, N-Acetylimidazolidinone, N-Acetylethylene urea
Nombre IUPAC 1-acetilimazolidina-2-una
SMILES CC(=O)N1CCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazolidin-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0586