Learn More
1-Acetil-2,2,5,5-tetrametil-∆3-pirrolina-3-metilMethanethiosulfonato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0963 |
| Porcentaje de pureza | >95% |