Learn More
Ácido 1-acetil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-25-2 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-10(2,3)6-8(9(14)15)11(12,4)5/h6H,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-acetil-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1208 |