Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido 1-acetil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic acid N-Hydroxysuccinimide ester |
| CAS | 1076198-74-7 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O5/c1-9(18)17-14(2,3)8-10(15(17,4)5)13(21)22-16-11(19)6-7-12(16)20/h8H,6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 1-acetil-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1372 |