Learn More
1-acetil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| CAS | 887352-22-9 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O2/c1-7(14)13-10(2,3)6-8(9(12)15)11(13,4)5/h6H,1-5H3,(H2,12,15) |
| SMILES | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)N)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-acetil-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1368 |