Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-acetil-1H-pirazol-4-borónico, TRC
Código de producto. 30313039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313039 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30313039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188205250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Fórmula molecular C11 H17 B N2 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 236.075
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.133