Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-acetil-1H-pirazol-4-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150561-76-4 |
| Fórmula molecular | C11 H17 B N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.075 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.133 |