Learn More
1-acetoxi-4-(N-acetil-L-cisteinil)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetoxy-4-(N-acetylcysteinyl)-2-butanone |
| CAS | 144889-52-1 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O6 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-S-[4-(acetyloxy)-3-oxobutyl]-L-cysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO6S/c1-7(13)12-10(11(16)17)6-19-4-3-9(15)5-18-8(2)14/h10H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H](CSCCC(=O)COC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-3-(4-acetiloxi-3-oxobutil)sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0777 |