Learn More
1-Acetoxi-2-metoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409716 100 g 100 g
11499706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20242.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15212-03-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15212-03-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00017221
Clave InChI BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiacol acetate, 1-acetoxy-2-methoxybenzene, guaiacyl acetate, o-acetoxyanisole, o-methoxyphenyl acetate, o-anisyl acetate, acetyl guaiacol, phenol, 2-methoxy-, acetate, o-acetylguaiacol, eucol
PubChem CID 61155
ChEBI CHEBI:86645
Nombre IUPAC Acetato de (2-metoxifenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%