Learn More
(1-Acetoxi-2,2,5,5-tetrametil-Delta-3-pirrolina-3-metil) Medanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30137799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137799 10 mg 10 miligramos
30135683 50 mg 50 miligramos
30008226 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16790010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392718-69-3
Fórmula molecular C12H21NO4S2
Peso molecular (g/mol) 307.43
Sinónimo (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
Nombre IUPAC [acetato de 2,2,5,5-tetrametil-3-(metilsulfonotioiloximetil)pirril-1-il] acetato
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.091
Porcentaje de pureza >95%