Learn More
(1-Acetoxi-2,2,5,5-tetrametil-Delta-3-pirrolina-3-metil) Medanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30135683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135683 50 mg 50 miligramos
30137799 10 mg 10 miligramos
30008226 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16790050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392718-69-3
Fórmula molecular C12H21NO4S2
Peso molecular (g/mol) 307.43
Sinónimo (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
Nombre IUPAC [acetato de 2,2,5,5-tetrametil-3-(metilsulfonotioiloximetil)pirril-1-il] acetato
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.091
Porcentaje de pureza >95%