Learn More
1-Acetonylpyridinium chloride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10262802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10262802 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10262802 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352370010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetonylpyridinium chloride
CAS 42508-60-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H10ClNO
Número MDL MFCD00031949
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
Clave InChI JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC cloruro de 1-(2-oxopropil)piridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 171.62
PubChem CID 2734121
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetonylpyridinium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.