Learn More
1-Acetonaftona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386831 250 g 250 g
10215041 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400092500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-98-0
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00004013
Clave InChI QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Acetonaphthone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1190g/mL
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7COCH3
Índice de refracción 1.6270 to 1.6290
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.119
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1'-Acetonaphthone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.