Learn More
1-acetoacetil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetoacetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| CAS | 1391054-79-7 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(1,3-Butanedione)-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-8(16)6-10(17)15-12(2,3)7-9(11(14)18)13(15,4)5/h7H,6H2,1-5H3,(H2,14,18) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)N)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,5,5-tetrametil-1-(3-oxobutanoil)pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1474 |