Learn More
1'-aceto-d3-naftona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 95046-87-0 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H7 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(1-naphthalenyl)- (ACI), 1-(1-Naphthalenyl)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1'-Acetonaphthone-2,2,2-d3 (7 CI), 1'-Aceto-d3-naphthone, 1-Acetylnaphthalene-d3, 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3), 1-Trideuterioacetylnaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-naftalen-1-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 173.2257 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.092 g/mol |
| Mostrar más |