Learn More
1-acetato 4-metanosulfonato 1,4-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetate 4-Methanesulfonate 1,4-Butanediol |
| CAS | 19859-00-8 |
| Fórmula molecular | C7H14O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-((Methylsulfonyl)oxy)butyl Acetate, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O5S/c1-7(8)11-5-3-4-6-12-13(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCOS(=O)(C)=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 4-metilsulfoniloxibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0562 |