Learn More
1-acetamidonaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetamidonaphthalene |
| CAS | 575-36-0 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-1-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-1-Naphthalenylacetamide, 1-(Acetylamino)naphthalene, 1-Acetamidonaphthalene, N-1-Naphthylacetamide, N-Acetyl-1-naphthalenamine, N-Acetyl-1-naphthylamine, N-Acetyl-α-naphthylamine, N-α-Naphthylacetamide, NSC 3105 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-naftalen-1-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0841 |