Learn More
1-acetamido-4-ciano-3-metilisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline |
| CAS | 179985-52-5 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-(4-cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)-, 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline, N-(4-Cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O/c1-8-12(7-14)10-5-3-4-6-11(10)13(15-8)16-9(2)17/h3-6H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nc(C)c(C#N)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(4-ciano-3-metilisoquinolin-1-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0902 |