Learn More
1-acenaftenona, TRC
Código de producto. 30319137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319137 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30319137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1307555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Fórmula molecular C12 H8 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
SMILES O=C1Cc2cccc3cccc1c23
Nombre IUPAC 2H-acenaftilen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0575