Learn More
1-acenaftenona, TRC
Código de producto. 30310964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310964 250 mg 250 miligramos
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30310964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA130755250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Fórmula molecular C12 H8 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
SMILES O=C1Cc2cccc3cccc1c23
Nombre IUPAC 2H-acenaftilen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0575
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.