Learn More
1-(9H-Flúor-9-Il)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahhexadecano-16-Ácido oico, TRC
Código de producto. 30395798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30395798 100 mg
1 options
Código de producto. 30395798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF472470100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid
CAS 867062-95-1
Fórmula molecular C24H29NO7
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Peso molecular (g/mol) 443.49