Learn More
1-(9H-Carbazol-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30040929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040929 2.5 mg 2.50 miligramo
30040417 25 mg 25 miligramos
18003700 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4166032.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57775-29-8
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 298.38
Sinónimo 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carazolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1681
Porcentaje de pureza >95%