Learn More
1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[hidroxi[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-2-propanol (N-hidroxicarvedilol), Mikromol™
Descripción
1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[hidroxi[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-2-propanol (N-hidroxicarvedilol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hydroxy Carvedilol |
| CAS | 1059573-38-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Hydroxy Carvedilol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H26 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvedilol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-4-5-11-22(21)30-14-13-26(28)15-17(27)16-31-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,27-28H,13-16H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(O)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[hidroxi-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]propan-2-ol |
| Mostrar más |