Learn More
1,9-Nonanoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337166 5 g 5 g
11327166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3489-28-9 | C9H20S2 | 192.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3489-28-9
Fórmula molecular C9H20S2
Peso molecular (g/mol) 192.38
Número MDL MFCD00004914
Clave InChI GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,9-nonanedithiol, 1,9-dimercaptononane, nonamethylene dimercaptan, unii-5bpj1xqe3t, 5bpj1xqe3t, fema no. 3513, 1,9-nonane dithiol, 1,9-dinonyl mercaptan, acmc-20ap0g
PubChem CID 248488
Nombre IUPAC nonano-1,9-ditiol
SMILES SCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Nonanedithiol
Densidad 0.953
Punto de ebullición 351°C to 352°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.4999
Cantidad 5 g
Beilstein 1737568
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.39
Porcentaje de pureza 97%