Learn More
1,9-nonanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Nonanediol |
| CAS | 3937-56-2 |
| Fórmula molecular | C9 H20 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,9-Nonanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,9-Dihydroxynonane, Nonamethylene glycol, NSC 5416, α,ω-Nonanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | nonano-1,9-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1463 |