Learn More
Diacrilato de 1,9-nonanodiol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Nonanediol Diacrylate |
| CAS | 107481-28-7 |
| Fórmula molecular | C15 H24 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,9-Bis(acryloyloxy)nonane, 1,9-Nonamethylene diacrylate, 1.9ND-A, A-NOD, A-NOD-N, EM 2203, FA 129A, FA 129AS, Fancryl FA 129AS, Fancryl FA 129SA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O4/c1-3-14(16)18-12-10-8-6-5-7-9-11-13-19-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OCCCCCCCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Prop-2-enoato de 9-prop-2-enoiloxinonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 268.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1675 |