Learn More
1,9-Nonanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755401 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10011420 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3937-56-2
Fórmula molecular C9H20O2
Peso molecular (g/mol) 160.26
Número MDL MFCD00002991
Clave InChI ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
Nombre IUPAC nonano-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 9-Nonanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Blanco
Densidad 0.9180g/mL
Punto de ebullición 177°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)9OH
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 493
Gravedad específica 0.918
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viscosidad 52.6 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino fundido