Learn More
1,9-Nonanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302476 25 g 25 g
11312476 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06336.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.257 g/mol
1,9-Nonanediol is used in organic synthesis. It also can react with 3,4-dihydro-2H-pyran and 9-(tetrahydropyrane-2-yloxy)nonan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,9-nonanodiol se utiliza en la síntesis orgánica. También puede reaccionar con 3,4-dihidro-2H-pirano y 9-(tetrahidropirano-2-iloxi)nonan-1-ol.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3937-56-2
Fórmula molecular C9H20O2
Peso molecular (g/mol) 160.257
Número MDL MFCD00002991
Clave InChI ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
Nombre IUPAC nonano-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Nonanediol
Punto de fusión 45°C to 48°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 162°C (323°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1737531
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 97%