Learn More
Ácido 1,9-nonanodioico-d14, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonanedioic-D14 Acid |
| CAS | 119176-67-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H14 H2 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1927 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |