Learn More
1-(9-Mercaptonilo)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol, TRC
Código de producto. 30467411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467411 250 mg 250 miligramos
30466918 5 mg 5 miligramos
30465671 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM254325250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130727-41-2
Fórmula molecular C17 H36 O4 S
Peso molecular (g/mol) 336.53
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(11-sulfanilundecoxi)etoxi]etoxi]etanol
SMILES OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2334