Learn More
1-(9-Fluorenilmetil)piperidina, TRC
Código de producto. 30407234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407234 100 mg
30401539 500 mg
30401155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF532445100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35661-58-6
Fórmula molecular C10 H15 N O6 S
Peso molecular (g/mol) 277.294
Sinónimo 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl)piperidine
Nombre IUPAC [4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]-2-metoxifenilo] sulfato de hidrógeno
SMILES CNCC(O)c1ccc(OS(=O)(=O)O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(9-Fluorenylmethyl)piperidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO6S/c1-11-6-8(12)7-3-4-9(10(5-7)16-2)17-18(13,14)15/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.062