Learn More
1,9-Difenil-1,3,6,8-nonatrien-5-ino, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458197 5 g 5 g
11468197 25 g 25 g
11478197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17568.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-21-9 | Molecular Formula: C21H18O | Molecular Weight: 286.374 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-21-9
Fórmula molecular C21H18O
Peso molecular (g/mol) 286.374
Número MDL MFCD00004792
Clave InChI RLJALOQFYHCJKG-XCBHXTLASA-N
Sinónimo acetone, dicinnamylidene, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,3,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenyl-5-nona-1,3,6,8-tetraenone
PubChem CID 6436875
Nombre IUPAC (1Z,3E,6E,8E)-1,9-difenilnona-1,3,6,8-tetraen-5-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C=CC=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.37
Porcentaje de pureza 98%