Learn More
Ácido 1,9-dimetilúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Dimethyluric Acid |
| CAS | 55441-62-8 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7,9-Dihydro-1,9-dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1,9-Dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(10)13)5(12)11(2)7(14)9-4/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14) |
| SMILES | CN1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,9-dimetil-3,7-dihidropurina-2,6,8-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 196.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.06 |