Learn More
1,9-Dimetil-metileno Azul de Cloruro de Zinc Doble Sal (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30380412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380412 100 mg
30373412 500 mg
30387006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD469355100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931418-92-7
Fórmula molecular 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Peso molecular (g/mol) 832.12
Sinónimo 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
Nombre IUPAC Cloruro de zinc(II) bis(3,7-bis(dimetilamino)-1,9-dimetilfenotiazina-5-io.
SMILES CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 832.09