Learn More
1,9-Diiodononano, TRC
Código de producto. 30008241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008241 500 mg 500 miligramos
30003869 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679540500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24613-65-8
Fórmula molecular C9H18I2
Peso molecular (g/mol) 380.05
Sinónimo NSC 9480, Nonamethylene Diiodide
Nombre IUPAC 1,9-diiodononano
SMILES ICCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Diiodononane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18I2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.9498