Learn More
1,9-Didesoxiforskolina + 1-Desoxiforskolina (Relación 1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Dideoxyforskolin |
| CAS | 64657-18-7 |
| Fórmula molecular | C22 H34 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (-)-1,9-Dideoxyforskolin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@H]3C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C |
| Nombre IUPAC | [(3R,4aS,5S,6S,6aS,10aS,10bR)-3-etenil-6-hidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-1-oxo-2,5,6,6a,8,9,10,10b-octahidrobenzo[f]cromen-5-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 378.502 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.241 |