Learn More
1,9-Dicloronoano, TRC
Código de producto. 30382956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382956 1 g -
30381665 250 mg 250 miligramos
30371435 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4346251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-99-8
Fórmula molecular C9H18Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.15
Sinónimo NSC 9477
Nombre IUPAC 1,9-diclorononano
SMILES ClCCCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dichlorononane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18Cl2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0786