Learn More
1,9-Diclorononano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441839 100 g 100 g
15421839 5 g 5 g
15431839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64561.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Muchos organismos utilizan el 1,9-dicloronano como única fuente de carbono. Las bacterias en la incubación de aguas residuales con 1,9-dicloronano aumentaron su capacidad posterior de deshalogenato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 821-99-8
Fórmula molecular C9H18Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.143
Número MDL MFCD00001024
Clave InChI JMGRNJZUQCEJDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 1,9-dichloro, 1,9-dichlornonane, nonane,9-dichloro, ksc449k9f, 1,9-dichlornonan;1,9-dichloro-nonan;nonane, 1,9-dichloro-;nonane,1,9-dichloro-;
PubChem CID 13191
Nombre IUPAC 1,9-diclorononano
SMILES C(CCCCCl)CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dichlorononane
Color Incolora
Densidad 1.09 g/mL
Punto de ebullición 258°C to 262°C
Temperatura de inflamación >112°C (234°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)9Cl
Índice de refracción 1.459
Cantidad 100 g
Beilstein 1698729
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido