Learn More
1,9-Dicloro-3,7-diazananono Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30379386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379386 25 mg
30377070 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43404025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43203-35-6
Fórmula molecular C7 H16 Cl2 N2
Peso molecular (g/mol) 199.121
Sinónimo NSC 70806, N,N'-Bis(2-chloroethyl)-1,3-propanediamine Dihydrochloride, N1,N3-Bis(2-chloroethyl)-1,3-propanediamine Hydrochloride
Nombre IUPAC N,N'-bis(2-cloroetil)propano-1,3-diamina
SMILES ClCCNCCCNCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dichloro-3,7-diazanonane Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16Cl2N2/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.069