Learn More
1,9-dibromononano-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Dibromononane-D18 |
| CAS | 150017-89-3 |
| Fórmula molecular | C9 D18 Br2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Nonane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d18, 1,9-dibromo- (9 CI), 1,9-Dibromononane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d18, 1,9-Dibromononane-d18, 1,9-Dibromononane-D18 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,9-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-octadecadeuteriononano |
| Peso molecular (g/mol) | 304.1581 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0905 g/mol |
| Mostrar más |