Learn More
1,9-Dibromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416877 10 g 10 g
11424210 25 g 25 g
11426877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14324.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-33-1
Fórmula molecular C9H18Br2
Peso molecular (g/mol) 286.051
Número MDL MFCD00000279
Clave InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
Nombre IUPAC 1,9-dibromononano
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Dibromononane
Densidad 1.41
Punto de ebullición 285°C to 288°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Br(CH2)9Br
Índice de refracción 1.4965
Cantidad 10 g
Beilstein 1737598
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.06
Porcentaje de pureza 97%