Learn More
1,9-Dibromononano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10088741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10088741 25 g 25 g
10068721 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10088741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112870250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4549-33-1 | Molecular Formula: C9H18Br2 | Molecular Weight: 286.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-33-1
Clave InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
Nombre IUPAC 1,9-dibromononano
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 9-Dibromononane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 285°C to 288°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H18Br2
Fórmula lineal Br(CH2)9Br
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 166
Gravedad específica 1.4
Peso molecular (g/mol) 286.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación