Learn More
1,9-Diacetoxinonano, TRC
Código de producto. 30384604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384604 2.5 g
30369105 250 mg
30375768 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4224432.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4944-60-9
Fórmula molecular C13H24O4
Peso molecular (g/mol) 244.33
Nombre IUPAC 9-acetiloxinonilacetato
SMILES CC(=O)OCCCCCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Diacetoxynonane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O4/c1-12(14)16-10-8-6-4-3-5-7-9-11-17-13(2)15/h3-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1675