Learn More
1,9-Decadiyne, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Packungsgröße:
5 g
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
10581092 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10581092 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nombre del producto químico o material 1, 9-Decadiyne
Nombre de nota 98%
CAS 1720-38-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H14
Fórmula lineal HCidentical toC(CH2)6Cidentical toCH
Índice de refracción 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00014926
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
Clave InChI ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCCCCCCC#C
Nombre IUPAC deca-1,9-dieno
Peso molecular (g/mol) 134.22
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,9-Decadiyne
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit