Learn More
1,9-Decadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484924 5 g 5 g
11494924 25 g 25 g
11404934 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13834.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
One-step synthesis of carbametacyclophane 3 from 1,9-decadiyne and diethyl acetylenedicarboxylate is described. The use of 1,9-decadiyne as a nucleophile led only to the monoalkynylation product, a selectivity that would be difficult to achieve with a catalytic in situ metalation process. 1,9-decadiyne reacts with iodobenzene (excess) to afford the bis-Sonogashira coupling product in excellent yield. 1,9-Decadiyne was dihydrated and gave 2,9-decanedione in 92% yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se describe la síntesis en un solo paso de carbamatociclofano 3 a partir de 1,9-decadieno y dietil acetilenedicarboxilato. El uso de 1,9-decadieno como nucleófilo provocó solamente la monoalquilación del producto, una selectividad que sería difícil de alcanzar con un proceso catalítico in situ de la metalación. El 1,9-decadieno reacciona con yodobenzeno (exceso) para permitir el acoplamiento bis-Sonogashira del producto con una producción excelente. El 1,9-decadieno se dihidrató y dio 2,9-decanodiona con una producción del 92 %.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1720-38-3
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00014926
Clave InChI ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
Nombre IUPAC deca-1,9-dieno
SMILES C#CCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,9-Decadiyne
Densidad 0.822
Punto de ebullición 80°C to 81°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1734594
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,9-Decadiyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,9-Decadiyne