Learn More
1,9-decadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Decadiene |
| CAS | 1647-16-1 |
| Fórmula molecular | C10 H18 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Deca-1,9-diene, NSC 102789, α,ω-Decadiene, 1,9-Decadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | deca-1,9-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1409 |